Learn More
Invitrogen™ Humanes GM130, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP296
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GM130/GOLGA2 synthetisches Peptid, PEP-296, von Invitrogen™.
GM130 ist ein vermeintliches cis-Golgi-Matrixprotein, das zur golgin-Familie von Autoantigenen gehört, die umfangreiche gewickelte Domänen besitzen. Dieses Protein interagiert mit GRASP65 und fungiert während der Vesikelfusion als Rezeptor für das Vesikeldockprotein p115. Dieses Peptid stimmt mit den Aminosäuren G (368) QVMESVRQLQMERDK von Human-GM130 überein. Kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA1-077 verwendet werden.Spezifikation
2801 | |
gereinigt | |
Human GM130 | |
-20 °C | |
Lyophilisiert | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
GOLGA2 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg |
Human | |
Q08379 | |
1 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Wasser ohne Konservierungsmittel | |
Golgin-Untergruppe A Mitglied 2, 130 kDa cis-Golgi Matrixprotein, GM130, GM130 Autoantigen, Golgin-95, GOLGA2 | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |