Learn More
Invitrogen™ Humaner Glukokortikoidrezeptor (aa 755 bis 771), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human-GR Alpha (Reste 755 bis 771) synthetisches Peptid, PEP-221, von Invitrogen.
PEP-221 ist ein synthetisches Peptid aus 18 Aminosäuren, das mit den Aminosäureresten 755 bis 771 von Human-GR Alpha übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C (755) E I I T N Q I P K Y S N G N I K K (771). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-516. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2908 | |
gereinigt | |
Human Glukokortikoidrezeptor alpha (aa 755 bis 771) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P04150 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
NR3C1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
C(755) E I I T N Q I P K Y S N G N I K K(771) |