Learn More
Invitrogen™ Human GLP-1 (1-37a) ELISA Kit
Human GLP-1 (1-37a) quantitates human GLP-1 (1-37a) in serum, plasma, supernatant.
928.00 CHF - 2955.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gcg; Glicentin; Glicentin-related polypeptide; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; Glucagon; Glucagon like peptide 1; glucagon-like peptide 1; Glucagon-like peptide 1(7-36); Glucagon-like peptide 1(7-37); Glucagon-like peptide 2; glucagon-like peptide-1; GRPP; Incretin hormone; MGC138331; OXM; OXY; Oxyntomodulin; PPG; preproglucagon |
---|---|
Assay-Bereich | 2,3 bis 150 pg/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 2,3 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17154979
|
Invitrogen™
EH221RBX5 |
5 x 96 Tests |
2955.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17104513
|
Invitrogen™
EH221RB |
96 Tests |
928.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Human GLP-1 (1-37a) quantitates human GLP-1 (1-37a) in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GLP-1 (1-37a).
GCG wird auch als GLP1 oder Glucagon bezeichnet. Glucagon ist ein pankreatisches Hormon mit 29 Aminosäuren, das der Glucose-senkenden Wirkung von Insulin durch Stimulierung der Glykogenolyse und der Gluconeogenese entgegenwirkt. Es ist auf 2q36-2q37 lokalisiert. GLP1, auch bekannt als 7-37 aufgrund der Codons des Preproglucagon-Moleküls, die es codieren, macht pankreatische Beta-Zellen Glucose-Kompetent; es könnte für die Behandlung von nicht insulinabhängigen Diabetes mellitus nützlich sein. Auch GLP1 ist ein potenter Insulin-Secretagoge. Es spielt eine große Rolle in der Enteroinsularachse, zum Beispiel für die Feststellung, dass Plasma-Insulin-Spiegel, die die orale Einnahme von Glukose begleiten, größer sind als die, die beobachtet wird, wenn Glukose intravenös verabreicht wird.Spezifikation
Gcg; Glicentin; Glicentin-related polypeptide; GLP1; GLP-1; GLP-1(7-36); GLP-1(7-37); GLP1/2; GLP2; GLP-2; Glu; Glucagon; Glucagon like peptide 1; glucagon-like peptide 1; Glucagon-like peptide 1(7-36); Glucagon-like peptide 1(7-37); Glucagon-like peptide 2; glucagon-like peptide-1; GRPP; Incretin hormone; MGC138331; OXM; OXY; Oxyntomodulin; PPG; preproglucagon | |
2,3 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GCG | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
GLP-1 | |
4 h 45 min |
2,3 bis 150 pg/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
P01275. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |