Learn More
Applied Biosystems™ Human GAPD (GAPDH) Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
GREENER_CHOICE
Endogene Kontrolle für GAPD (GAPDH) (FAM™/MGB-Sonde, ohne Primerbegrenzung), Mensch
494.00 CHF - 1680.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NM_002046.3
Amplikongröße 122
Inhalt und Lagerung Kontroll-Primer-Sondenset(s)
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10279764
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4333764T
125 Reaktionen
494.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10279233
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4333764F
500 Reaktionen
1018.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10249674
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4352934E
2500 Reaktionen
1680.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems™ endogene Kontrolle für GAPD (GAPDH) (FAM™ Farbstoff ⁄ MGB-Sonde, ohne Primerbegrenzung), Mensch, ist als endogene Kontrolle vorgesehen. Sie ermöglicht eine relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben bei der Verwendung mit anderen TaqMan™ Genexpressionsassays. Die MGM-Sonde wird mit 6FAM™ Farbstoff markiert, und die Primer sind nicht begrenzt. Kann für Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Eine endogene Kontrolle ist zur Verwendung mit inventarisierten und nicht inventarisierten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression, anwenderdefinierten TaqMan™ Assays zur Bestimmung der Genexpression und⁄oder benutzerdefinierte TaqMan™ Primern und Sonden vorgesehen.
Assay-Details:
Gen-Symbol: GAPDH
RefSeq: NM_002046.3
Lage der Exon-Sonde: 3
Amplikongröße: 122
Entsprechende TaqMan Assay-ID: Hs99999905_m1
TaqMan™ Endogenous Controls
Unter Verwendung von TaqMan™ Endogenous Controls zur Ermittlung der Quantifizierung von Genexpression kann auf eine monatelange Assay-Konzipierung, Formulierung und Erprobung völlig verzichtet werden. Mit dieser praktischen Sammlung vorgefertigter Sonden- und Primer-Sets können Sie die Menge der Proben-RNA oder -DNA in einer Reaktion normalisieren.
Vollständige Lösung für quantitative Genexpression
Fällt es schwer zu entscheiden, welche Kontrollen zur Quantifizierung der Genexpression verwendet werden sollen — selbst mit detaillierten Informationen über biologische Systeme? TaqMan™ Endogenous Controls erübrigt ein langwieriges Ausprobieren bei der Auswahl von Kontrollen für die meisten gängigen Gene bei Mensch, Maus, Ratte und Eukaryoten.
Einfache Handhabung
Alle Komponenten der TaqMan™ Endogenous Controls sind qualitätsgeprüft, in einem einzigen 20x-Gemisch formuliert und auf ihre Funktionalität überprüft. Die Kontrollen sind nicht nur anwenderfreundlich, sondern auch mit den universellen Bedingungen für zweischrittige RT-PCR ganzheitlich kompatibel. Fügen Sie einfach TaqMan™ Universal PCR Master Mix (mit oder ohne AmpErase™ UNG) und ihre cDNA-Probe hinzu, um empfindliche, reproduzierbare und wirklich quantitative Daten zur Genexpression auf Instrumenten von Applied Biosystems, einschließlich Applied Biosystems 7900HT, 7300, 7500 Real-Time PCR Systems sowie 7000 und 7700 Sequence Detection Systems, zu generieren.
Flexibles Angebot
Wir stellen jede endogene Kontrolle mithilfe unserer bewährten 5'-Nukleasechemie her. Für maximale Flexibilität können Sie zwischen zwei verschiedenen Reporter-Farbstoffen und zwei Quenchern wählen:
  • Eine mit FAM™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeweils 900 nM)
  • Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TaqMan™ MGB-Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
  • Eine mit VIC™ Farbstoff markierte TAMRA™ Sonde (250 nM, Endkonzentration) und zwei unmarkierte PCR-Primer (jeder y-Primer auf 150 nM begrenzt)
    Die Wahl der richtigen endogenen Kontrolle
    Endogene Kontrollen können die Expressionswerte von Zielgenen durch Korrigieren der Unterschiede in der in die PCR-Reaktionswells geladenen DNA-Menge normalisieren. Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass die endogene Kontrolle durchgängig in dem zu testenden Probensatz exprimiert wird. Die Expression der endogenen Kontrolle muss in allen Proben der Untersuchung einheitlich sein. Achten Sie bei Multiplexing darauf, dass der Genexpressionswert der endogenen Steuerung größer ist als der des Ziels.
    Multiplex- und Singleplex-PCR im Vergleich
    Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem VIC™ Reporter-Farbstoff markierte Proben enthalten, sind Primer-begrenzt. Dies ermöglicht Multiplexing von TaqMan™ Endogenous Controls mit Assays zur Bestimmung der Zielgenexpression, sofern das Kontrollgen reichlicher als das Zielgen exprimiert ist. Alle TaqMan™ Endogenous Controls, die mit dem FAM™ Reporter-Farbstoff markierte Sonden enthalten, sind nicht Primer-begrenzt und nicht für Multiplexing vorgesehen.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    NM_002046.3
    Kontroll-Primer-Sondenset(s)
    Flüssig
    2-Schritt-RT-qPCR
    Nachhaltige Verpackung
    FAM™, TaqMan™
    Human
    Genexpression
    122
    Primer-Sonde
    Tube
    GAPDH
    FAM
    Raumtemperatur
    GAPDH
    20X