missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes FKBP5 (aa 394 bis 407 ), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP078
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Humanes FKBP51 (Reste 394 bis 407), synthetisches Peptid, PEP-078, von Invitrogen.
PEP-078 ist ein synthetisches Peptid aus 14 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 394 bis 407 von humanem FKBP51 übereinstimmt und dem am Carboxy-Terminus ein Cystein für die Proteinkonjugation an ein Trägerprotein hinzugefügt wurde. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C (394) -Q-K-K-A-K-E-H-N-E-R-D-R-R (407) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und dem humanen FKBP51 reagier , Katalog # PA1 bis 020. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
2289 | |
gereinigt | |
Human FKBP5 (aa 394 bis 407) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q13451 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
FKBP5 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
C(394) -Q - K - K - A - K - E - H - N - E - R - D - R - R(407) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur