Learn More
Gibco™ Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
92.00 CHF - 1384.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P09038
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2247
Molekulargewicht 16.4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17810483
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-18C-100UG
100 μg
277.00 CHF
100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17820483
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-18C-10UG
10 μg
92.00 CHF
10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17870953
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-18C-1MG
1 mg
1384.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17800393
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-18C-250UG
250 μg
484.00 CHF
250 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17871523
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-18C-500UG
500 μg
832.00 CHF
500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17871353
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-18C-50UG
50 μg
225.00 CHF
50 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FGF2 (FGFb, fibroblast growth factor basic) belongs to the fibroblast growth factor (FGF) family, and interacts with high-affinity transmembrane receptors to influence cell proliferation and tissue neovascularization. FGF2 exists as five isoforms with distinct intracellular localizations and functions. The 18 kDa isoform is predominantly cytosolic and acts through cell surface receptors, whereas the 22, 22.5, 24 and 34 kDa isoforms are nuclear and may signal independent of transmembrane receptor pathways. In humans, the gene is located on the q arm of chromosome 4. FGF2 has been implicated in diverse biological processes, such as limb and nervous system development, wound healing, and tumor growth. The mRNA for FGF2 contains multiple polyadenylation sites, and is alternatively translated from non-AUG and AUG initiation codons, resulting in five different isoforms with distinct properties. The CUG-initiated isoforms are localized in the nucleus and are responsible for the intracrine effect, whereas, the AUG-initiated form is mostly cytosolic and is responsible for the paracrine and autocrine effects of this FGF. Diseases associated with FGF2 dysfunction include Kaposi Sarcoma and corneal neovascularization.
Spezifikation
Spezifikation
P09038
protein with no preservative
16.4
E. coli
RUO
Basic fibroblast growth factor; basic fibroblast growth factor bFGF; bFGF; FGF; fgf basic; Fgf2; Fgf-2; Fgfb; FGF-b; Fibroblast growth factor; fibroblast growth factor 2; fibroblast growth factor 2 (basic); HBGF-2; Heparin-binding growth factor 2; H-FGF-b-147; H-FGF-b-154; M-FGF-b; Prostatic growth factor; prostatropin
Human
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
2247
Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa)
-20°C
<1 EU/μg
FGF2
Unconjugated
PALPEDGGSG AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH IKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTD ECFFFERLES NNYNTYRSRK YTSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.