Learn More
Gibco™ Human FGF-19, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
249.00 CHF - 3685.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer O95750
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 9965
Molekulargewicht 21.8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17863273
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
AF-100-32-100UG
100 μg
766.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17823003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
AF-100-32-1MG
1 mg
3685.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17843003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
AF-100-32-25UG
25 μg
249.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17823323
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
AF-100-32-500UG
500 μg
2210.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FGF19, Fibroblast growth factor 19, is a protein that in humans is encoded by the FGF19 gene. The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. The FGF19 gene is mapped to 11q13.3. The deduced 216-amino acid FGF19 protein contains asignal sequence and 2 cysteine residues that are conserved in the FGF family. Expression of this gene was detected only in fetal but not adult brain tissue. Synergistic interaction of the chick homolog and Wnt-8c has been shown to be required for initiation of inner ear development. FGF19 stimulates hepatic protein and glycogen synthesis but does not induce lipogenesis. The effects of FGF19 are independent of the activity of either insulin or the protein kinase Akt and, instead, are mediated through a mitogen-activated protein kinase signaling pathway that activates components of the protein translation machinery and stimulates glycogen synthase activity. The orthologous protein in mouse is FGF15, which shares about 50% amino acid identity and has similar functions. Together they are often referred to as FGF15/19.
Spezifikation
Spezifikation
O95750
protein with no preservative
21.8
E. coli
RUO
FGF; Fgf15; FGF19; FGF-19; Fibroblast growth factor; fibroblast growth factor 15; fibroblast growth factor 19; UNQ334/PRO533
Human
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
9965
Human FGF-19, Animal-Free
-20°C
<0.1 EU/μg
FGF19
Unconjugated
MRPLAFSDAG PHVHYGWGDP IRLRHLYTSG PHGLSSCFLR IRADGVVDCA RGQSAHSLLE IKAVALRTVA IKGVHSVRYL CMGADGKMQG LLQYSEEDCA FEEEIRPDGY NVYRSEKHRL PVSLSSAKQR QLYKNRGFLP LSHFLPMLPM VPEEPEDLRG HLESDMFSSP LETDSMDPFG LVTGLEAVRS PSFEK
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.