Learn More
Gibco™ Human FGF-17 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
91.50 CHF - 3450.50 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer O60258
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Gen-ID (Entrez) 8822
Molekulargewicht 22.7
Name Human FGF-17
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17830193
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-100UG
100 μg
684.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17840703
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-1MG
4 x 250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
30088441
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-01M
4 x 250 μg
3415.00 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30089027
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-500
2 x 250 μg
2050.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17811533
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-250UG
250 μg
1194.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17870113
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-25UG
25 μg
222.00 CHF
25 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17830313
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-500UG
2 x 250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17850293
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-27-5UG
5 μg
91.50 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes including embryonic development cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This gene was shown to be prominently expressed in the cerebellum and cortex. The mouse homolog of this gene was localized to specific sites in the midline structures of the forebrain, the midbrain-hindbrain junction, developing skeleton and developing arteries, which suggests a role in central nervous system, bone and vascular development. This gene was referred to as FGF-13 in reference 2, however, its amino acid sequence and chromosomal localization are identical to FGF17.
Spezifikation
Spezifikation
O60258
8822
Human FGF-17
-20°C
<1 EU/μg
FGF17
Unconjugated
MTQGENHPSP NFNQYVRDQG AMTDQLSRRQ IREYQLYSRT SGKHVQVTGR RISATAEDGN KFAKLIVETD TFGSRVRIKG AESEKYICMN KRGKLIGKPS GKSKDCVFTE IVLENNYTAF QNARHEGWFM AFTRQGRPRQ ASRSRQNQRE AHFIKRLYQG QLPFPNHAEK QKQFEFVGSA PTRRTKRTRR PQPLT
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
ELISA, Functional Assay, Western Blot
22.7
E. coli
RUO
FGF; FGF-13; FGF17; FGF-17; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 17; HH20; UNQ161/PRO187
Human
Recombinant
Lyophilized