missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Human EG-VEGF Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
Marke: Gibco™ 100-44-500UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Endocrine gland-derived vascular endothelial growth factor induces proliferation, migration, and fenestration in capillary endothelial cells derived from endocrine glands. Its expression is induced by hypoxia and is restricted to the steroidogenic glands. Its expression is often complementary to the expression of VEGF, suggesting that these molecules function in a coordinated manner.Spezifikation
P58294 | |
protein with no preservative | |
9.6 | |
500 μg | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
PROK1 | |
Unconjugated | |
AVITGACERD VQCGAGTCCA ISLWLRGLRM CTPLGREGEE CHPGSHKVPF FRKRKHHTCP CLPNLLCSRF PDGRYRCSMD LKNINF | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
84432 | |
Human EG-VEGF | |
E. coli | |
RUO | |
black mamba toxin-related protein; EGVEGF; EG-VEGF; endocrine-gland-derived vascular endothelial growth factor; Mambakine; PK1; PRK1; PROK1; prokineticin 1; prokineticin-1; UNQ600/PRO1186 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur