Learn More
Gibco™ Human EG-VEGF Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 100-44-100UG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17880653
  • 684.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Endocrine gland-derived vascular endothelial growth factor induces proliferation, migration, and fenestration in capillary endothelial cells derived from endocrine glands. Its expression is induced by hypoxia and is restricted to the steroidogenic glands. Its expression is often complementary to the expression of VEGF, suggesting that these molecules function in a coordinated manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P58294
protein with no preservative
9.6
100 μg
-20°C
<1 EU/μg
PROK1
Unconjugated
AVITGACERD VQCGAGTCCA ISLWLRGLRM CTPLGREGEE CHPGSHKVPF FRKRKHHTCP CLPNLLCSRF PDGRYRCSMD LKNINF
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
ELISA, Functional Assay, Western Blot
84432
Human EG-VEGF
E. coli
RUO
black mamba toxin-related protein; EGVEGF; EG-VEGF; endocrine-gland-derived vascular endothelial growth factor; Mambakine; PK1; PRK1; PROK1; prokineticin 1; prokineticin-1; UNQ600/PRO1186
Human
Recombinant
Lyophilized
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis