Learn More
Invitrogen™ Humanes DR5 (aa 255 bis 270), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP048
Artikelnummer. 11504710
  • 240.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Humanes DR5 (Reste 255 bis270) synthetisches Peptid, PEP-048, von Invitrogen.
Pep-048 ist ein synthetisches Peptid aus 17 Aminosäuren, dessen Sequenz mit den Resten 255 bis 270 von humanem DR5 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C-V255-P-E-Q-E-M-E-V-Q-E-P-A-E-P-T-G270 (Das N-terminale Cystein wurde hinzugefügt, um die Konjugation zu erleichtern, und ist nicht Teil der nativen Human-DR5-Sequenz) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und DR5, Katalog# PA1-957 reagiert. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8795
gereinigt
Human DR5 (aa 255 bis 270)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Human
Gehäuse O14763
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
TNFRSF10B
Kein Konservierungsmittel
50 μg
C - V255 - P - E - Q - E - M - E - V - Q - E - P - A - E - P - T - G270