Learn More
Invitrogen™ Human CLOCK (aa 543-689) Control Fragment Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ RP100714
Artikelnummer. 30199998
  • 248.00 CHF / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to the basic helix-loop-helix (bHLH) family of transcription factors. Polymorphisms within the encoded protein have been associated with circadian rhythm sleep disorders. A similar protein in mice is a circadian regulator that acts as a transcription factor and forms a heterodimer with aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like to activate transcription of mouse period 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spécification
O15516
Blocking Assay, Control
9575
100 μL
RUO
CLOCK
Human
RQQEELRKIQEQLQMVHGQGLQMFLQQSNPGLNFGSVQLSSGNSSNIQQLAPINMQGQVVPTNQIQSGMNTGHIGTTQHMIQQQTLQSTSTQSQQNVLSGHSQQTSLPSQTQSTLTAPLYNTMVISQPAAGSMVQIPSSMPQNSTQS
Liquid
≥5.0 mg/mL
1M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
CLOCK
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
5330400M04Rik; bHLHe8; circadian locomoter output cycles kaput; circadian locomoter output cycles kaput protein; circadian locomoter output cycles protein kaput; circadian locomotor output cycles kaput; class E basic helix-loop-helix protein 8; CLOCK; clock circadian regulator; clock homolog; hCLOCK; I79_020252; KAT13D; KIAA0334; mCLOCK; rCLOCK
Unconjugated
Recombinant
E. coli
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis