Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes CD 59
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EH76RBX10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD59 (Protectin) ist ein kleiner (18 bis 20 kDa) GPI-verankerter ubiquitär exprimierter Inhibitor des Membranangriffkomplexes (MAC). CD59 ist der wichtigste Regulator, der die autologen Zellen aus dem Effektormechanismus der Komplementkaskade erhält. CD59 wird auch mit dem C5b-8 Komplex assoziiert und wirkt der angemessenen Bildung von zytolytischer Poren innerhalb der Plasmamembran entgegen. Außerdem ist CD59 ein Ligand mit geringer Affinität von humaner CD2, verursacht T-Zell-Costimulation und ist an der Signaltransduktion von Lymphozyten beteiligt. CD59 ist ein potenter Inhibitor des Komplement-Membranangriffskomplexes, wobei es während der Zusammenstellung dieses Komplexes Komplement C8 und/oder C9 bindet und dadurch die Aufnahme mehrerer Kopien von C9 in den Komplex hemmt, was für die osmolytische Porenbildung notwendig ist. Mutationen in diesem Gen verursachen CD59-Mangel, eine Erkrankung mit hämolytischer Anämie, Thrombose und zerebralem Infarkt. Es wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten von CD59 identifiziert.Spezifikation
P13987 | |
40 pg/ml | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD59 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
40 bis 10.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
966 | |
< 12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte|Standard|Assay-Verdünnungskonzentrat|Biotinylierte Detektionsantikörper|SAV-HRP|Waschpuffer|Chromogen|Stopplösung|Klebeplatten-Abdeckungen | |
10 x 96 Tests | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
CD59 | |
4 h 45 min |