Learn More
Invitrogen™ Human BSEP Vesicles
Humane BSEP-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen mit eingefügtem BSEP-Transportprotein (Gallensalz-Exportpumpe, ABCB11). Unsere humanen BSEP-Vesikel können zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit BSEP in In-vitro-Assays eingesetzt werden.
Marke: Invitrogen™ GM0005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Gefroren | |
Forschungsqualität | |
Menschliche Vesikel | |
Fläschchen |
0.5 mL | |
Human | |
Bei -80 °C lagern. | |
Trockeneis |