Learn More
R&D Systems™ Human Apolipoprotein L1/APOL1 (NP_003652.2) VersaClone cDNA
Marke: R&D Systems™ RDC3254
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Apolipoprotein L1 | |
8542 | |
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
10 μg |
NP_003652.2 | |
APOL, APO-L, APOL1, APO-L1, ApoL-I, APO-LI, Apolipoprotein L, apolipoprotein L, 1, apolipoprotein L1, Apolipoprotein L-I, FSGS4 | |
Human |