Learn More
Tango™ HTR2A-bla U2OS DA Assay Kit
Das Tango™ HTR2A-bla U2OS DA Assay-Kit enthält den humanen Serotonin Typ 2A-Rezeptor (HTR2A), der mit einer TEV-Protease-Position verbunden ist.
Marke: Invitrogen K1613
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: HTR2A
- Zugangsnummer: NM_000621.2
- Zytoplasmatischer Schwanz: Schwanz von AVPR2 GPCR
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Lieferumfang: Tango™ HTR2A-bla U2OS DA-Zellen, LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, 70 µg, Lösung D, Tango™ HTR2A-bla U2OS DA Assayprotokoll, LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll, Analysenzertifikat
- Bei Tango™ HTR2A-bla U2OS DA-Zellen ist der humane Serotonin Typ 2A Rezeptor (HTR2A), verknüpft mit einer TEV-Proteasestelle und einem Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor, stabil in die parentale Tango™ GPCR-bla U2OS-Zelllinie integriert. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin⁄TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen (bla) unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.
- Die Tango™ HTR2A-bla U2OS DA-Zellen wurden für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen etablierter Liganden funktionell validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ HTR2A-bla U2OS DA-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten finden Sie für jedes Produkt in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung. DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf.
Spezifikation
NM_000621.2 | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Schwanz von AVPR2 GPCR | |
HTR2A | |
GeneBLAzer™ | |
Endpunkt | |
HTR2A | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
K1613 Tango™ HTR2A-bla U2OS DA-Assay-Kit Jedes Kit enthält ausreichende Mengen von „Division Arrested“ (DA)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: • Tango™ HTR2A-bla U2OS DA-Zellen • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladekit, 70 µg • Lösung D • Tango™ HTR2A-bla U2OS DA Assayprotokoll • LiveBLAzer™-FRET B⁄G Ladeprotokoll • Analysenzertifikat Die Tango™ HTR2A-bla U2OS DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren) | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
HTR2A-bla U2OS DA Assay-Kit | |
Tango™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.