Learn More
Abnova™ HTR1D (Human) Recombinant Protein
Human HTR1D full-length ORF ( AAH07720.1, 1 a.a. - 377 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH07720.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3352 |
Name | 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1D |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16126481
|
Abnova™
H00003352-P01.10ug |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16136481
|
Abnova™
H00003352-P01.25ug |
25 μg |
561.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MSPLNQSAEGLPQEASNRSLNATETSEAWDPRTLQALKISLAVVLSVITLATVLSNAFVLTTILLTRKLHTPANYLIGSLATTDLLVSILVMPISIAYTITHTWNFGQILCDIWLSSDITCCTASILHLCVIALDRYWAITDALEYSKRRTAGHAATMIAIVWAISICISIPPLFWRQAKAQEEMPDCLVNTSQISYTIYSTCGAFYIPSVLLIILYGRIYRAARNRILNPPSLYGKRFTTAHLITGSAGSSLCSLNSSLHEGHSHSAGSPLFFNHVKIKLADSALERERISAARERKATKILGIILGAFIICWLPFFVVSLVLPICRDSCWIHPALFDFFTWLGYLNSLINPIIYTVFNEEFRQAFQKIVPFRKAS
Spezifikation
AAH07720.1 | |
5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1D | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
5-HT1D, HT1DA, HTR1DA, HTRL, RDC4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
3352 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HTR1D | |
GST |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein