Learn More
Tango™ HTR1A-bla U2OS Zellen
Tango™ HTR1A-bla U2 OS-Zellen enthalten den humanen Serotonin Typ 1a Rezeptor.
Marke: Tango™ K1857
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: HTR1A
- Zugangsnummer: NM_000524
- Zytoplasmatischer Schwanz: Schwanz von AVPR2 GPCR
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Bei Tango™ HTR1A-bla-U2OS-Zellen ist der humane Serotonin-1A-Rezeptor (HTR1A) mit einer TEV-Protease-Stelle und einem stabil in die Tango™ GPCR-bla U2OS-Parentalzelllinie integrierten Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verknüpft. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin⁄TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements. Tango™ HTR1A-bla-U2OS-DA-Zellen sind funktionell für Z’-Faktor und EC50-Konzentrationen von 5-CT validiert (Abbildung 1). Darüber hinaus wurden Tango™ HTR1A-bla U2-OS-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
8 x 106 Zellen |
Fluoreszent | |
HTR1A-UAS-bla CHO-K1 Zellen, HTR1A-UAS-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Teilende Zellen |