Learn More
HT-Supplement (50x)
GREENER_CHOICE
HT-Supplement (50x)
Marke:  Gibco 41065012
Artikelnummer. 11544476
  • 53.50 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gibco™ HT Supplement ist eine flüssige Mischung aus Natrium-Hypoxanthin (5 mM) und Thymidin (0,8 mM). Ein mit HT supplementiertes Medium ist geeignet, um nach einer Selektion die Auswirkungen von Resten von intrazellulärem Aminopterin zu neutralisieren. Sobald der De-novo-Biosyntheseweg für Nukleoside wiederhergestellt ist, kann die HT-Supplementierung eingestellt werden.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ HT-Supplement wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um eine kontinuierliche Versorgung zu sichern, bieten wir ein vergleichbares Gibco™ HT-Supplement-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11067-030). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
50 X
HT-Supplement
9 bis 11
Raumtemperatur
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
100 mL