Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silikon-Septen
Für Blutung und Temperatur optimiertes Material.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 041899
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
HT | |
11.5 mm | |
25/Pckg. |