Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ High-Throughput PCR Product Cleanup
Die HT ExoSAP-IT PCR-Produkt-Aufreinigung ist eine alternative Formulierung des ExoSAP-IT Reagenz, die speziell für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten entwickelt wurde.
Marke:  Applied Biosystems™ 783951000RX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15827121
  • 1106.00 CHF / 1000 Reaktionen
Verfügbar ab: 21-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
  • Außergewöhnliche Genauigkeit: Erzielen Sie Daten von höchster Qualität auch bei langen Leselängen
  • 10 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
  • Einfach, in einem Schritt: Ersetzt die mehreren Schritte und die verschwendete Zeit, die mit Beads oder Säulen verbunden ist.
  • Verarbeitung mit hohem Durchsatz: Noch schnellere Ergebnisse mit einer niedrigviskosen Formulierung und einem Pipettierroboter
  • Skalierbar: Behandeln Sie Reaktionsvolumen von 5 μl bis 5 l
  • Praktische Verpackung: Erhältlich in 8-Röhrchenstreifen und 12-Streifen in einer 96-Well-Mikrotiterplatte
  • Stabil bei 25 °C für 8 Stunden: Erhält die volle Funktionsaktivität und bei 45 °C ist sie eine Woche lang stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
45 °C (eine Woche)
Sequenzierung
PCR-Produkt-Aufreinigung
PCR-Produkt-Aufreinigung, 1000 rxns, ein Schritt, Verarbeitung mit hohem Durchsatz, skalierbar, speziell entwickelt für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten
1000
2 ml
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke