missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ High-Throughput PCR Product Cleanup
Die HT ExoSAP-IT PCR-Produkt-Aufreinigung ist eine alternative Formulierung des ExoSAP-IT Reagenz, die speziell für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten entwickelt wurde.
Marke: Applied Biosystems™ 783955000RX
3029.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
- Außergewöhnliche Genauigkeit: Erzielen Sie Daten von höchster Qualität auch bei langen Leselängen
- 10 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
- Einfach, in einem Schritt: Ersetzt die mehreren Schritte und die verschwendete Zeit, die mit Beads oder Säulen verbunden ist.
- Verarbeitung mit hohem Durchsatz: Noch schnellere Ergebnisse mit einer niedrigviskosen Formulierung und einem Pipettierroboter
- Skalierbar: Behandeln Sie Reaktionsvolumen von 5 μl bis 5 l
- Praktische Verpackung: Erhältlich in 8-Röhrchenstreifen und 12-Streifen in einer 96-Well-Mikrotiterplatte
- Stabil bei 25 °C für 8 Stunden: Erhält die volle Funktionsaktivität und bei 45 °C ist sie eine Woche lang stabil
Spezifikation
45 °C (eine Woche) | |
DNA-Aufreinigung | |
PCR-Produkt-Aufreinigung |
PCR-Produkt-Aufreinigung, 5000 rxns, ein Schritt, Verarbeitung mit hohem Durchsatz, skalierbar, speziell entwickelt für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten | |
5000 Reaktionen | |
10 ml |
Nur für Forschungszwecke