Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Cleanup
Die HT ExoSAP-IT schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz ist mit einem verkürzten 14-Minuten-Protokoll eine äußerst stabile, maßgeschneiderte Formulierung des ursprünglichen ExoSAP-IT Reagenz
Marke:  Applied Biosystems™ 785951000RXN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829916
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 14-minütiges Protokoll ist die Hälfte der Zeit von Standardprotokollen
  • PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT Fast-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
  • 100 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
  • Stabil bei 4 °C für einen Monat
  • Entfernt überflüssige Primer und dNTPs: Beeinträchtigt nicht die Sequenzierung nachgelagerter Anwendungen, SNP-Analyse, Single Base Extension, Fragmentanalyse
  • Er eignet sich ideal für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
  • Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
8 Tube Strip, 96-well Plate, Fläschchen
Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Clean-up
14 min
Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz, 1000 rxns, hochstabiles 4-minütiges Protokoll, ideal für PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz unter Verwendung von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz
1000
Jeweils