Learn More
BTX™ HT 96-well Electroporation Plate
HT 96-well Electroporation Plate for use with ECM 630 and ECM 830 Electroporation Systems.
380.00 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Format | 96-Well |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion von Säugetierzellen, Transformation von Bakterien und Hefen, siRNA- und cDNA-Bibliotheksscreening |
Produktlinie | BTX-Elektroporation |
Produkttyp | Verbrauchsmaterial für die Elektroporation |
Elektroporationskammer | 96-Well-Elektroporationsplatte |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) Abstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15477310
|
BTX™
450450 |
2 mm |
380.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15487310
|
BTX™
450452 |
4 mm |
393.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 96-well disposable electroporation plate
- 2 mm gap
- 100 μL
- Coated
- 1 plate
Spezifikation
96-Well | |
BTX-Elektroporation | |
96-Well-Elektroporationsplatte | |
Steril | |
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle |
Transfektion von Säugetierzellen, Transformation von Bakterien und Hefen, siRNA- und cDNA-Bibliotheksscreening | |
Verbrauchsmaterial für die Elektroporation | |
Je 1 | |
Banane-auf-Standardanschluss | |
Ja |