Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 30 bis 110 °C, Aluminiumlegierung
Form: Quadratisch; Größe: 11,8 x 11,8 in.
Marke:  Gestigkeit Harry™ HT01
Artikelnummer. 10728781
  • 1365.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatte
230 V
11,8 x 11,8 in.
24.3 lb.
1000 W
Quadratisch
Aluminiumlegierung
30°C bis 110°C
11 kg
230 V, 1150 W