Learn More
Velp Scientifica™ HSC Analoger Heizplattenrührer aus Keramik
Der Velp Scientifica HSC analoge Keramik-Heizplattenrührer ist ein sicherer und leistungsstarker analoger Heizplattenrührer für Anwendungen, die keine genaue Temperaturregelung des Mediums erfordern. Hervorragende Lösung für akademische, chemische, biologische und pharmazeutische Labors in Schulen und Universitäten.
Marke: Velp Scientifica™ F20500552
349.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einstiegslösung
- Die Heizplattentechnologie sorgt für Temperaturhomogenität von Raumtemperatur bis 400°C.
- Der leistungsstarke Motor dreht bis zu 15 l Volumen (H2O) von 50 bis 1300 U/min
- Rühranzeige und Heizanzeige
Sicher und beständig
- Die hochwertige Keramikoberseite und Technopolymerstruktur gewährleisten eine hohe Chemikalienbeständigkeit
- Ablaufrinne zum Schutz der Elektronik
Spezifikation
Keramik | |
Sicherheitsmeldung bei heißer Oberfläche | |
3,7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in. | |
50/60 Hz | |
3,2 kg | |
Quadratisch | |
EU | |
15 l | |
25 Monate | |
CE-Konformitätserklärung; UK-Konformitätserklärung; BC-Zertifikat; cNEMKOus-Zertifikat |
230 V | |
8.2 lb. | |
Technopolymer | |
Analog | |
Umgebungstemperatur bis 400 °C | |
7.1 lb. | |
Heizplattenrührer | |
25 kg | |
1 | |
50 bis 1.300 U/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |