Learn More
Memmert™ 1820 LED Kabelloses Mikroskop
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 90 %; Beleuchtung: Keine Beleuchtung
Marke: Memmert™ HPP1060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
- Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
- TwinDISPLAY. Anpassbares multifunktionales Steuergerät mit digitalem PID-Mikroprozessor und 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Die Funktion „SetpointWAIT“ verhindert, dass die Laufzeit beginnt, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist
- Rückseitig integriertes energiesparendes Peltier-Heiz-/Kühlsystem (Wärmepumpenprinzip)
- Türen aus Edelstahl mit Glassektoren, voll beheizte Innenglasscheiben, die in die Vollsichtglastür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss) integriert sind
- Wassertank inklusive Anschlussschlauch im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Werkskalibrierungszertifikat
Spezifikation
Gemäß ICH-Richtlinien | |
No Lighting | |
0 °C bis 70 °C | |
Edelstahl mit Glassektoren | |
10 bis 90 % | |
Wassertank mit Verbindungsschlauch, Werks-Kalibrierzertifikat | |
2 Pt100-Sensoren, Klasse A | |
1224 mm | |
1661 mm | |
1139 mm | |
115/230 V, 50/60 Hz, 1500 w | |
1500 w |
1060 L | |
10 to 90% | |
Klimakammer | |
0.5% | |
Heißdampferzeuger | |
0,1 °C | |
850 x 1040 x 1200 mm | |
1040 mm | |
1200 mm | |
850 mm | |
115/230 V | |
50/60 Hz |