Learn More
SCAT HPLC-Versorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Versorgungssets V2.0 des Herstellers SCAT sind Gerätekombinationen für die kontaminationsfreie Versorgung von HPLC-Systemen mit Lösungsmitteln. Die Sets bestehen aus einer Laborflasche mit GL 45-Gewinde, einem SCAT SafetyCap sowie Kapillaren, Saugfiltern und Luftventilen.
Marke:  SCAT 307303
118.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16453789
  • 161.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
  • SafetyCaps des Premium-Herstellers SCAT
  • Laborflaschen
  • Der Preis ist im Vergleich zum Einzelkauf attraktiv
  • Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & Klarglas + 2 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 2 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010)
Set II
Jedes HPLC-System
GL45.
HPLC-Zusatzset II, V2.0: 1 x Sicherheitskappe II GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & Klarglas + 2 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 1 x PTFE-Saugfilter + Luftventil (317010)