Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Mix (20 mM)
Erfüllung hoher Qualitätsstandards für hervorragende Leistungen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie.
Marke: Thermo Scientific™ AB0196
55.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ HPLC-gereinigte Desoxyribonukleotid-Triphosphate (dNTPs) erfüllen hohe Qualitätsstandards und bieten eine hervorragende Leistung in einer Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen.
- Für erhöhte Assay-Flexibilität erhältlich in einer Reihe von Konzentrationen und Verpackungskonfigurationen
- AB-0196: Einzelfläschchen (5 mM) mit kombinierten dNTPs (dATP, dCTP, dGTP und dTTP)
- AB-1124: Einzelfläschchen (25 mM) mit kombinierten dNTPs
- AB-0241: Vier separate Fläschchen (jeweils 10 mM) für jedes dNTP
- AB-0315: Vier separate Fläschchen (jeweils 100 mM) für jedes dNTP
Empfohlen für:
PCR, RT-PCR, DNA-Markierung, zielgerichtete Mutagenese.
Spezifikation
dNTP Mix (20 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 20 mM (1 mL) Store at –20°C. |
|
Unmarkiert | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
20 mM |
Flüssig | |
1 ml | |
Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.