Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln, weiß
Click to view available options
Größe:
Größe 2X
Größe 3X
Größe (metrisch) Brustkorb:
124 bis 129 cm
127 bis 132,08 cm
Beschreibung
- Hochqualitative Howie-Style-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln
- Mit zwei unteren Taschen mit Überlappung
- Druckknopfverschluss vorne
- Polyester/Baumwolle
- Keine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Größe 2X |
Geschlecht | Unisex |
Material | Baumwolle, Polyester |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Gestrickt |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Modell | Howie |
Anzahl Taschen | 2 |