Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln, hellblau
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Länge (metrisch):
100 cm
Größe (metrisch) Brustkorb:
101,6 bis 104,14 cm
106.68 bis 111.76 cm
116.84 bis 121.92 cm
127 bis 132,08 cm
91.44 bis 96.52 cm
Beschreibung
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Die hellblauen Unisex-Laborkittel von Logistik Unicorp™ im Howie-Stil mit Strickbündchen haben elastisch gestrickte Ärmelenden.
- Strickbund an Ärmeln
- In vier Farben lieferbar.
- Zwei untere Taschen
- Druckknopfverschluss vorne mit Überlappung
- Keine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Baumwolle, Polyester |
Farbe | Hellblau |
Stulpenform | Gestrickt |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Modell | Howie |
Anzahl Taschen | 2 |