Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte,50 bis 500 °C, Keramik
Form: Quadratisch; Größe: 16,9 x 16,9 in.
Marke: Gestigkeit Harry™ 33SR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Shape: Square; Size: 16.9 x 16.9 in.Spezifikation
Heizplatte | |
400 V | |
16,9 x 16,9 in. | |
440 mm | |
100 mm | |
440 mm | |
400 V, 50/60 Hz, 4400 W |
Quadratisch | |
Keramik | |
50 °C bis 500 °C | |
19.8 lb. | |
9 kg | |
4400 W | |
50/60 Hz |