Learn More
Scientific Industries Horizontaler Orbitalschüttleraufsatz für Roto-Shake Genie
Ein Zubehör, das dem Orbitalschüttler Roto-Shake Genie horizontale Kapazität hinzufügt.
Marke: Scientific Industries SI-1175
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erweitert den Orbitalschüttler Roto-Shake Genie mit einer variablen Drehzahl von 15 bis 100 U/min um horizontale Kapazität
- Ideal für Western Blots und um Zellen oder Lösungen in Suspension zu halten
- Kein Werkzeug erforderlich
- Zum Befestigen des horizontalen Orbitalschüttleraufsatzes ist lediglich die Magnetplattform vom Roto-Shake Genie zu entfernen
- Passend für alle neuen und bestehenden Roto-Shake Modelle
Spezifikation
2 kg | |
13 Zoll | |
13 x 13 Zoll | |
5 in. | |
13 in. | |
330,20 mm | |
1,6 kg | |
Horizontaler Orbitalschüttleraufsatz für Roto-Shake Genie | |
Scientific Industries Roto-Shake Genie | |
1 |
Verschiedene Behälter, Fläschchen und Mikrotiterplatten. | |
330,20 mm | |
13 x 13 x 5 in. | |
127 mm | |
330,20 mm | |
3,5 lb. | |
Schwarz | |
Orbitalschüttler für verschiedene Behälter, einschließlich Kolben und Mikrotiterplatten. | |
Horizontaler Orbitalschüttleraufsatz mit Texturmatte | |
Je 1 |