Learn More
Scientific Industries Horizontaler Orbitalschüttleraufsatz für Enviro-Genie und Incubator-Genie
Ein Zubehör, das den Orbitalschüttlern Enviro-Genie und Incubator-Genie horizontale Kapazität hinzufügt.
Marke:  Scientific Industries SI-1275
Artikelnummer. 16657762
  • 349.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fügt den Modellen Enviro-Genie und Incubator-Genie mit einer variablen Drehzahl von 15 bis 100 U/min horizontale Orbitalschüttelkapazität hinzu
  • Ideal für Western Blots und um Zellen oder Lösungen in Suspension zu halten
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Zum Befestigen des horizontalen Orbitalschüttleraufsatzes ist lediglich die Magnetplattform vom Enviro-Genie oder Inkubator-Genie zu entfernen
  • Passend für alle neuen und vorhandenen Enviro- und Incubator-Modelle
Spezifikation
Spezifikation
2 kg
13 Zoll
13 x13 Zoll.
5 in.
13 in.
13 Zoll
3,5 lb.
Schwarz
Orbitalschüttler für verschiedene Behälter, einschließlich Kolben und Mikrotiterplatten.
Horizontaler Orbitalschüttleraufsatz mit Texturmatte
Je 1
Verschiedene Behälter einschließlich Kolben und Mikrotiterplatten
330,20 mm
13 x 13 x 5 in.
127 mm
330,20 mm
330,20 mm
1,6 kg
Horizontaler Orbitalschüttler für Enviro-Genie und Incubator-Genie
Scientific Industries Enviro-Genie und Incubator-Genie
1