Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke:  Nabertherm™ RH151V8AN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17378109
  • 21230.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwendung: Horizontal
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Spezifikation
P570
150 mm
Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 50 mm
50 mm
Horizontal
1800 °C
470 x 480 x 640 mm