Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke:  Nabertherm™ RH322V82AN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17338119
  • 32230.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwendung: Horizontal
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Spezifikation
P570
600 mm
Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 200 mm
120 mm
Horizontal
1800 °C
920 x 550 x 640 mm