Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke: Nabertherm™ RH322V72AN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung: Horizontal
- Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
P570 | |
600 mm | |
Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 200 mm | |
120 mm |
Horizontal | |
1700 °C | |
920 x 550 x 640 mm |