Learn More
Nabertherm™ Horizontaler Hochtemperaturrohrofen
Horizontale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke:  Nabertherm™ RH281V8AN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17308119
  • 25150.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwendung: Horizontal
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Spezifikation
P570
1800 °C
80 mm
Horizontal
650 x 580 x 660 mm
90 kg