Learn More
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel ohne Taschen
Click to view available options
Farbe:
Rot
Weiß
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Hygienekittel ohne schützen die Arbeitsumgebung vor Partikeln, die vom Körper des Bedieners abgegeben werden
- Ermöglicht den Schutz des Anwenders vor der Gefahr von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der durchgeführten Aktivität
- Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist extrem atmungsaktiv
- Modell mit Kragen ohne Klappe und elastischen Einsätzen an den Handgelenken
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 3XL |
Bauweise | In China hergestellt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl Taschen | Keine |
Verpackungsart | Einzeln verpackt |
Produkttyp | Hygienekittel |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |