Learn More
ThermoSafe LABORTISCHBEHAELTER IGLOO-COOL 12L 12L
Cole-Parmer Honigberg Polyethylen-Eisschrank, Kapazität:22 l, Abmessungen:11,5 x 9,75 x 9,25 Zoll, Höhe:9,25 Zoll, Länge:11,5 Zoll; Menge:Je 1, Breite:9,75 in.
Marke:  ThermoSafe 03719-00
Artikelnummer. 11805192
  • 271.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cole-Parmer Honigberg Polyethylen-Eisschrank, Kapazität:22 l, Abmessungen:11,5 x 9,75 x 9,25 Zoll, Höhe:9,25 Zoll, Länge:11,5 Zoll; Menge:Je 1, Breite:9,75 in.
  • Tabletop chest has dry ice sublimation rate less than 2.5 lb. per day at full 50 lb. capacity.
  • Chest is constructed from rugged polyethylene; molded bottom won't scratch tabletop.
Spezifikation
Spezifikation
235 mm
292.1 mm
9,75 in.
5.8 gal.
Polyethylen
Je 1
22 L
9,25 in.
11,5 in.
11,5 x 9,75 x 9,25 in
22.7 kg
Eisaufbewahrungsbox
Grau