Learn More
Brady™ Honeywell Xenon 1950G HD Handscanner
Der Xenon 1950G HD Scanner bietet ausgezeichnetes Barcode-Scannen und eine hervorragende digitale Bilderfassung.
Marke: Brady™ 306800
406.52 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die revolutionäre Dekodierungsarchitektur des Scanners und ein spezifischer Sensor ermöglichen eine erweiterte Schärfentiefe, schnelleres Ablesen und eine verbesserte Leistung bei Barcodes mit schlechter Qualität
- Der Xenon 1950G HD Scanner dekodiert praktisch alle Barcodes problemlos, angefangen bei linearen Barcodes mit hoher Dichte bis hin zu 2D-Barcodes auf Bildschirmen von Mobilgeräten
Spezifikation
High-Density-Imager-Sensor | |
USB | |
500 mA (bei 5 V DC) | |
XENON 1950GHD |