Learn More
Honeywell™ Valuair Halbmasken
Das Valuair APR mit Halbmaske verfügt über eine Elastomer-Maske mit weichen, abgerundeten Kanten und einem flachen Nasenbügel für geringen Atmungswiderstand und Kompatibilität mit Brillen. Der Doppelfilter verfügt über ein Click-Fit-System und das Vier-Punkt-Gurtsystem sorgt für sichere Positionierung.
Marke:  Honeywell™ 1001573
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12632653
  • 71.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Beschreibung
Beschreibung
  • Material (Maske): Thermoplastisches Elastomer
  • Gurtsystem: Vier-Punkt-Gurtsystem
  • Filtertyp: Doppelfiltersystem mit Click-Fit-Anschluss
  • Kartuschentyp: P3 Staubfilter, A1 Gasfilter, A1P3 Kombinationsfilter, A2 Gasfilter, A2P3 Kombinationsfilter, ABE1 Gasfilter, ABE1P3 Kombinationsfilter, ABEK1 Gasfilter, ABEK1P3 Kombinationsfilter, K1 Gasfilter, K1P3 Kombinationsfilter
  • Zur Verwendung mit: Bauwesen, Maschinenbau, maschinelle Bearbeitung, Lackieren, Viehzucht und Gartenbau
  • Norm/Konformität: EN 140, PSA-Kat. III, ISO 9001/2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001/2000
EN 140
Niedriges Profil
Doppelfiltersystem mit Click-Fit-Anschluss
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Halbmaske
Thermoplastisches Elastomer
P3 Staubfilter, A1 Gasfilter, A1P3 Kombinationsfilter, A2 Gasfilter, A2P3 Kombinationsfilter, ABE1 Gasfilter, ABE1P3 Kombinationsfilter, ABEK1 Gasfilter, ABEK1P3 Kombinationsfilter, K1 Gasfilter, K1P3 Kombinationsfilter
Je 1
PPE-Kat. III
Marineblau
Nein
Thermoplastisches Elastomer
M
Bauwesen, Maschinenbau, maschinelle Bearbeitung, Lackieren, Viehzucht und Gartenbau
Vier-Punkt-Gurtsystem