Learn More
Sperian™ Honeywell™ FogBan™ Schutzbrille
Click to view available options
Schwarze Rahmen
Beschreibung
- Leicht, Vollsichtgläser
- Integrierte Brauenstrebe
- Weiches, anpassbares Nasenteil
- Bügellänge und Gläserwinkel sind anpassbar
- Abriebbeständige Gläser aus Polycarbonat
- Abnehmbares Flexicord™ Halteband im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht EN 166 1F EN 170 und 2-1.2 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Augen- und Gesichtsschutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s) Mechanische Arbeit: Schleifen, Drehen, Fräsen, Schutz vor Beschlagen, Schutz vor elektrischen Lichtbögen (100 % UV-Schutz) |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Nylon |