Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Beschreibung
- AQL < 0,65
- Durch den lockeren Sitz können Wärmeschutzhandschuhe darunter getragen werden
- Kann nach einer Kontamination mit bestimmten Chemikalien nach einem speziellen Reinigungsprozess wiederverwendet werden (bitte wenden Sie sich an KCL Laboratories)
- Kann mit chemischer Schutzkleidung kombiniert werden
- Ausgezeichnet geringer Abbau
- Gute Beständigkeit gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Petrochemikalien
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | IFA 1301115 |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Ja |
Material | Viton™ |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 10 |
Dicke (metrisch) | 0,7 cm |
Länge (metrisch) | 340-360 cm |