Learn More
Brady™ Honeywell Enhanced Xenon 1952H HD Bluetooth Scanner
Der drahtlose Bereichsscanner Xenon 1952H HD ermöglicht ausgezeichnetes Barcode-Scannen und eine hervorragende digitale Bilderfassung.
Marke:  Brady™ 306803
Artikelnummer. 17282304
  • 1410.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die revolutionäre Dekodierungsarchitektur des Xenon 1952H HD und ein spezifischer Sensor sorgen für eine erweiterte Schärfentiefe, schnelleres Ablesen und eine verbesserte Leistung bei Barcodes mit schlechter Qualität
  • Der Xenon 1952H HD Scanner dekodiert praktisch alle Barcodes problemlos, angefangen bei linearen Barcodes mit hoher Dichte bis hin zu 2D-Barcodes auf Bildschirmen von Mobilgeräten
  • Der Xenon 1952H HD verfügt über eine Bluetooth-Verbindung der Klasse 2, V2.1, und ermöglicht so eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei einem Abstand von bis zu 10 m von der Basisstation
  • Der Akku hat eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden. Für zusätzlichen Komfort sorgt das Paging-System, das verlegte Scanner findet
Spezifikation
Spezifikation
High-Density-Imager-Sensor
Bluetooth, USB
Lithium Ion Battery
XENON 1952HHD