Learn More
Holmiumstab, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385108
Click to view available options
Menge:
10 mm
50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • In Mylar unter Argon verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-60-0
Summenformel Ho
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD00011049
InChI-Schlüssel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-Name Holmium
SMILES [Ho]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium rod
Namenshinweis ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.28g/mm
Form Stange, gegossen