Learn More
Holmium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353448
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-62-8
Summenformel Ho2O3
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
MDL-Nummer MFCD00011053
InChI-Schlüssel OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diholmium(3+) trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) oxide
Schmelzpunkt 2360°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4727
Formelmasse 377.86
Reinheit (%) 99.9%