Learn More
Holmium(III)-carbonathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342538
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-34-0
Summenformel C3Ho2O9
Molekulargewicht (g/mol) 509.89
MDL-Nummer MFCD00011497
InChI-Schlüssel FZKKGPOEHOOXQE-UHFFFAOYSA-H
Synonym holmium carbonate hydrate, holmium iii carbonate hydrate, acmc-20akrc, holmium carbonate-water 2/3/1, holmium iii carbonate hydrate, reacton
PubChem CID 57350480
IUPAC-Name Holmium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Ho+3].[Ho+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 509.88 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch