Learn More
Holmium(III)-acetathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372538
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312619-49-1
Summenformel C6H9HoO6
Molekulargewicht (g/mol) 342.06
MDL-Nummer MFCD00150648
InChI-Schlüssel HWQRVFRWLQGBFV-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii acetate hexahydrate, holmium iii acetate hydrate, reacton reo, holmium iii acetatehexahydrate, holmium acetate-water 1/3/6
IUPAC-Name Holmium(3+)-Triacetat
SMILES [Ho+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Holmium(III) acetate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 342.07 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™