Learn More
Holmiumfolie, 0.3 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Holmium foil |
Namenshinweis | 0.3mm (0.01 in.) thick |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Menge | 25 x 25 mm |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Odorless |
Verpackung | Mylar, unter Argon |
Gewicht | ≈1.65g/25x25mm |
Form | Folie |